Key Documents
THSD1041
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 10% Pd/C powder type
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Kod UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS D1041
dł. × śr.
116 mm × 9.2 mm
Opis ogólny
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Informacje prawne
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3