Key Documents
THS04137
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
1% Pt/Al2O3
Synonim(y):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 04137
Średnica
4 mm
Opis ogólny
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)