Kluczowe dokumenty
TEM-CF300CU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Grid
Standard Thickness, size 300 mesh, box of 50 ×
Synonim(y):
Carbon Film 300 Mesh, Copper
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
Materiały
carbon film
copper grid
opakowanie
box of 50 ×
film size
5-6 nm
rozmiar
300 mesh
Opis ogólny
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)