Merck
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethylacetophenone
98%
Synonim(y):
2-Acetylmesitylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Beilstein:
2044595
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517 (lit.)
tw
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup