Merck
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
190-191 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC(=S)c1cccnc1