Key Documents
SYNF472950A
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
500 mL, top joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware F472950A, glass separatory funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS top29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F472950A
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.