Kluczowe dokumenty
SLW1130/16D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 300 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1130/16D
Wybierz wielkość
10 EA
433,00 zł
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
433,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
Połączenie
Joints neck (34)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1130/16D
Wysokość
156 mm
śr. zewn. obudowy
87 mm
pojemność
300 mL
śr. wewn. szyjki
34 mm
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)