Merck
PH013278
Sigma-Aldrich
N-[2-(3-Methoxyphenoxy)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C12H18ClNO2
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352116
ciąg SMILES
COC1=CC=CC(OCCNC2CC2)=C1.Cl
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-14-11-3-2-4-12(9-11)15-8-7-13-10-5-6-10;/h2-4,9-10,13H,5-8H2,1H3;1H