Merck
PH011054
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C9H9NO3
Numer CAS:
ciąg SMILES
NC(C1OC2=CC=CC=C2OC1)=O
InChI
1S/C9H9NO3/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H2,10,11)