Merck
PH008536
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydrospiro[[1,3]dioxolane-2,2′-indene]
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C11H12O2
Numer CAS:
ciąg SMILES
C12=CC=CC=C1CC3(OCCO3)C2
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-4-10-8-11(7-9(10)3-1)12-5-6-13-11/h1-4H,5-8H2