Merck
PH005371
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-[2-(2-chloroethoxy)ethoxy]-5-isopropyl-2-methylbenzene
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C14H20Cl2O2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC(Cl)=C(C)C=C1OCCOCCCl