Merck
PH004255
3,4,5-trimethoxy-N-(3-methyl-2-pyridinyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C26H28N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
496.522
Numer MDL:
Inne uwagi