Merck
PH003538
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Dimethoxybenzyl)urea
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C10H14N2O3
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
COC1=CC(CNC(N)=O)=CC=C1OC
InChI
1S/C10H14N2O3/c1-14-8-4-3-7(5-9(8)15-2)6-12-10(11)13/h3-5H,6H2,1-2H3,(H3,11,12,13)