Merck
PH002977
Sigma-Aldrich
1-[4-(Benzyloxy)-3-methylphenyl]ethanone
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C16H16O2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
CC1=CC(C(C)=O)=CC=C1OCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16O2/c1-12-10-15(13(2)17)8-9-16(12)18-11-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,11H2,1-2H3
Klucz InChI
LHSXIWRUQWZIKV-UHFFFAOYSA-N