Merck
PH002939
Sigma-Aldrich
N-(2-Methoxy-5-methylphenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C10H13NO2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
COC1=CC=C(C)C=C1NC(C)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-7-4-5-10(13-3)9(6-7)11-8(2)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)