Merck
PH002608
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C5H6BrClN2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
BrC(C(C)=N1)=C(Cl)N1C
InChI
1S/C5H6BrClN2/c1-3-4(6)5(7)9(2)8-3/h1-2H3