Merck
PH002285
Sigma-Aldrich
2-[(2,5-Dichlorophenyl)sulfanyl]benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C13H8Cl2O2S
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
ciąg SMILES
OC(C1=CC=CC=C1SC2=CC(Cl)=CC=C2Cl)=O