Merck
PH001324
Sigma-Aldrich
n-[5-(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)pentyl]-2-nitroaniline
AldrichCPR
About This Item
Wzór liniowy:
C19H22N4O2
Numer CAS:
Numer MDL:
ciąg SMILES
CN1C2=CC=CC=C2N=C1CCCCCNC3=CC=CC=C3[N+]([O-])=O