Merck
P15609
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monophenyl ether
98%
Synonim(y):
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Beilstein:
1364011
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
tw
247 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Klucz InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter J McNamara et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1898-1906 (2009-02-19)
Menstrual toxic shock syndrome is a rare but potentially life-threatening illness manifest through the actions of Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1). Previous studies have shown that tampon additives can influence staphylococcal TSST-1 production. We report here on