Merck
P11425
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
technical grade, 90%
Synonim(y):
[3]Helicene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
1905428
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
tw
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
Klucz InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Inne uwagi
Contains anthracene
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)