Merck
M50206
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxyisobutyrate
95%
Synonim(y):
Methyl α-hydroxyisobutyrate, Methyl 2-methyllactate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OH)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Beilstein:
1746607
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
Klucz InChI
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)