Merck
M31554
Sigma-Aldrich
o-Tolylacetonitrile
98%
Synonim(y):
2-Methylbenzyl cyanide, 2-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
tw
212 °C (lit.)
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1CC#N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup