Key Documents
GF96979291
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 5 m, coil width 20 mm
Synonim(y):
CO840230
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 969-792-91
Długość
5 m
szerokość zwoju
20 mm
grubość
0.023 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com