Key Documents
GF87440159
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
Synonim(y):
AL609301
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
sputtering target
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 874-401-59
Średnica
50.8 mm
grubość
3.15 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com