Merck
GF84421076
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 603203
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 844-210-76
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
2.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com