Merck
GF81348532
Praseodymium
rod, 10.0 mm diameter, length 25 mm, purity 99%
Synonim(y):
PR007920
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141610
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 813-485-32
rezystywność
68 μΩ-cm, 20°C
Długość
25 mm
średnica
10.0 mm
tw
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
gęstość
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Klucz InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3