Key Documents
GF77206518
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 20 m, filament diameter 0.015mm
Synonim(y):
SI675721
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Postać
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 772-065-18
Długość
20 m
Średnica
0.015 mm , filament diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation