Merck
GF74437803
Antimony
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
Synonim(y):
SB006120
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 744-378-03
opór
41.7 μΩ-cm
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3