Merck
GF73445373
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonim(y):
PT285140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 734-453-73
dł. × śr.
0.2 m × 0.25 mm