Merck
GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
Synonim(y):
FE810250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 691-189-48
Długość
5 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com