Kluczowe dokumenty
GF65539637
Stainless steel - AISI 416
rod, 31.5 mm diameter, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, length 500 mm, temper annealed
Synonim(y):
FF157960
Wybierz wielkość
1 EA
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 655-396-37
Długość
500 mm
średnica
31.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)