Merck
GF50550285
Stainless steel - AISI 304
mesh, Fe/Cr18%/Ni 10%, nominal aperture 0.54 mm, size 900 × 900 mm, thickness 0.6 mm
Synonim(y):
FE228720
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 505-502-85
wielkość nominalna otworu
0.54 mm
rozmiar
900 × 900 mm
grubość
0.6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com