Key Documents
GF48025122
Lead
foil, 5m coil, thickness 0.05mm, as rolled, 97% (sn 1.5%, sb 1.5%)
Synonim(y):
Lead, PB000261
About This Item
Próba
97%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 480-251-22
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × grubość
5 m × 0.05 mm
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney