Key Documents
GF47267972
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 50 x 50mm, 1.5mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU060560
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 472-679-72
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 1.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.