Merck
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Synonim(y):
CO820250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 470-607-48
Długość
10 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com