Merck
GF29996892
Titanium
foil, thickness 1.0 mm, 10 mm diameter, high purity 99.999%
Synonim(y):
TI000433
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
foil
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 299-968-92
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
10 mm
grubość
1.0 mm
średnica
10 mm
tw
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com