Key Documents
GF26559513
Carbon
foil, 150x150mm, thickness 5.0mm, rigid graphite, medium grain size, 99.5%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000350, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.50%
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 265-595-13
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
150 × 150 mm × 5.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N