Key Documents
GF21970818
Quartz - fused
rod, 0.5 mm diameter, length 50 mm
Synonim(y):
SI617905
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 219-708-18
Długość
50 mm
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com