GF12210624
Germanium
microfoil, 50x50mm, thinness 0.25μm, specific density 166.3μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 100%
Synonim(y):
Germanium, GE004600
About This Item
Próba
100%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 122-106-24
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.25 μm
tw
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3