Merck
GF07584385
Zinc
rod, 7.62 mm diameter, length 1000 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
ZN007914
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.9%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 075-843-85
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
Długość
1000 mm
średnica
7.62 mm
tw
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3