Key Documents
GF02225102
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 3.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonim(y):
FA140550
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 022-251-02
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
3.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com