Merck
GF00998309
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
10m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Synonim(y):
SN175120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 009-983-09
dł. × śr.
10 m × 0.27 mm