F15587
Formaldehyde solution
37 wt. % in H2O
Synonim(y):
Formalin
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.03 (vs air)
ciśnienie pary
52 mmHg ( 37 °C)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
572 °F
stężenie
37 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
7-8% methyl alcohol
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup