Key Documents
DWK73663-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
green polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
green polypropylene cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
73663-25
śr. korka
(25 mm)
Opis ogólny
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Cechy i korzyści
• Autoclavable• Color coded
Informacje prawne
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences