Merck
D184403
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylquinoline
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.605 (lit.)
tw
264-265 °C (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c2ccccc2n1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter