Merck
CLS954025
Pyrex® Thiele melting point tubes
O.D. × L 25 mm × 150 mm
Synonim(y):
Corning® 9540
About This Item
Kod UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
opakowanie
case of 12
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 9540-25
śr. zewn. × dł.
25 mm × 150 mm
kolor
clear
Opis ogólny
For melting point determination tests.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.