Merck
CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonim(y):
Corning® 7070
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7070-5
zakres pomiaru objętości
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
śr. zewn. × dł.
8 mm × 350 mm
pojemność
5.0 mL
Opis ogólny
Calibrated "to deliver".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.