Kluczowe dokumenty
CLS55801L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS55801L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Snap cap
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5580-1L
Corning 5580
tol. measuring range
0.30 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)