Merck
CBR01404
Sigma-Aldrich
8-Fluoro-2-methyl-4-quinolinamine
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
ciąg SMILES
Cc1cc(N)c2cccc(F)c2n1
InChI
1S/C10H9FN2/c1-6-5-9(12)7-3-2-4-8(11)10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
Klucz InChI
RHZQTGHNSDPKJV-UHFFFAOYSA-N