Merck
C59602
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.56
Beilstein:
1912836
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
mp
136-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1